Läs mer
Saltsyra, 0,1 M, Chem-Lab
Kvantitet:
10 L
20 L
25 L
Förpackning:
EP
PE
Förpackningsstorlek:
10 L
20 L
25 L
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric acid |
| Koncentration | 3.646g HCl / 1L H2O |
| Densitet | 1.00g/mL |
| Förpackning | EP |
| Normalitet | 0.1N (±0.0002 at 20°C) |
| Kvantitet | 20 L |
| UN-nummer | UN1789 |
| Synonym | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid |
| IUPAC-namn | kloran |
| Formel vikt | 36.46g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid 0.1 mol/l
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- MIXTURE LIST-Innehåller: HCl/H2O