Läs mer
Saltsyra, 0,1 M, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11484789 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Uppenbar manipulation
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11484789 1 L Uppenbar manipulation 1 L
1 options
Produktkod. 11484789 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 3002100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.90 SEK
    403.94 SEK / 1 L
    Save 37.96 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad enligt Eur. Pharm. Kapitel 4 (4.2.2) och utarbetad i en ISO 9001 anläggning. Saltsyra, 0,1 M, EP-kvalitet, Reagecon™ är en färdig att använda volymetrisk lösning med 3,646 g HCl per 1 L vatten för användning som laboratoriereagens.
Saltsyra (HCl) är en frätande, stark mineralsyra med många användningsområden, bland annat som laboratoriereagens, vid kloridproduktion, som neutraliseringsmedel för baser och som katalysator och lösningsmedel i organisk syntes.
Denna lösning framställs genom att späda 100 ml 1 M saltsyra i 1 L vatten, där 1 M saltsyra framställs genom att späda 103 g saltsyra i 1 L vatten.
  • Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.2.2) riktlinjer
  • Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
  • Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta volymetriska lösningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen chloride
pH 1
Färg Färglös
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 0.1M
Odör Luktfritt
Förpackning Uppenbar manipulation
Ångtryck 190 mmHg vid 25 °C
Analyscertifikat Ja
Lösningsmedel eller matris Vatten
Normalitet 0.1N
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn kloran
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36,46 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 100mL of 1M hydrochloric acid diluted in 1L water