Läs mer
Saltsyra, 0,1M/l lösning, Scharlab
Beskrivning
- Molekylformel: HCl
- Molmassa: 36,46 g/mol
- CAS: 7647-01-0
- EIN ECS nr: 231-595-7
- Molaritet: 0,5 mol/l
Denna volymetriska lösning kontrollerades med hjälp av potentiometriska metoder med användning av Scharlaus kalciumkarbonat-volumetriska standard. Scharlaus volymetriska standarder är direkt spårbara till standardreferensmaterialen från NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7647-01-0 |
| Sammansättning | 1mL = 0.003646g HCl |
| Koncentration | 0.1mol/L |
| Densitet | 1.00g/cm3 |
| Spårbarhet till NIST | Traceable to NIST |
| Normalitet | 0.1N |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | ClH |
| Fysisk form | Lösning |
| MDL-nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Visa mer |