Läs mer
Saltsyra, 0,1N volumetrisk lösning, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15598334 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Polyflaska med smal mun
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15598334 1 L Polyflaska med smal mun 1 L
1 options
Produktkod. 15598334 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 562102
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Namnnotering 0.1N Volumetric Solution
Förpackning Polyflaska med smal mun
Densitet 1L = 0.00kg
Kvantitet 1 L
IUPAC-namn kloran
Formel vikt 36.46
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.