Läs mer
Saltsyra, 0,5 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11526773 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
1L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11526773 1 L 1L 1 L
1 options
Produktkod. 11526773 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer H20501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Koncentration 0.5M
Förpackning 1L
Kvantitet 1 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDROCHLORIC ACID 0.5N (0.5M)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid