Läs mer
Saltsyra, 0,5 M, Chem-Lab
Produktkod. 10010472
Change view
Kvantitet:
5 L
10 L
Förpackning:
PE
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10010472 5 L PE 5 L
11963123 10 L PE 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10010472 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.0310.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00 SEK
    444.00 SEK / 5 L
    Save 88.00 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För laboratorieanvändning, titrering, ASTM D-94, D-128
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
Koncentration 18,23g HCl / 1L H2O
Densitet 1.01g/mL
Förpackning PE
Normalitet 0,5N (±0,001 vid 20 °C)
Kvantitet 5 L
UN-nummer UN1789
Formel vikt 36,46 g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid 0.5 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: HCl/H2O