Läs mer
Saltsyra, 0,5 M, Chem-Lab
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric acid |
| Koncentration | 18.23g HCl / 1L H2O |
| Densitet | 1.01g/mL |
| Förpackning | PE |
| Normalitet | 0.5N (±0.001 at 20°C) |
| Kvantitet | 10 L |
| UN-nummer | UN1789 |
| Formel vikt | 36.46g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid 0.5 mol/l
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- MIXTURE LIST-Contain: HCl/H2O