Läs mer
Saltsyra, 0,5 M/l lösning, Scharlab
Beskrivning
- Molekylformel: HCl
- Molmassa: 36,46 g/mol
- CAS: 7647-01-0
- EIN ECS nr: 231-595-7
- Molaritet: 0,5 mol/l
Denna volymetriska lösning kontrollerades med hjälp av potentiometriska metoder med användning av Scharlaus kalciumkarbonat-volumetriska standard. Scharlaus volymetriska standarder är direkt spårbara till standardreferensmaterialen från NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7647-01-0 |
| Sammansättning | 1mL = 0.018235g HCl |
| Koncentration | 0.5mol/L |
| Densitet | 1.01g/cm3 |
| Spårbarhet till NIST | Traceable to NIST |
| Normalitet | 0.5N |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | ClH |
| Fysisk form | Lösning |
| MDL-nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid, solution 0,5 mol/l (0,5 N)
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid