Läs mer
Saltsyra, 0,5 M, Chem-Lab™
Produktkod. 10365932
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
EP
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10365932 5 L EP 5 L
1 options
Produktkod. 10365932 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.0310.5500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För laboratorieanvändning, titrering, ASTM D-94, D-128
Specifikationer
Utseende Färglös
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
pH <1
CAS 7647-01-0
Sammansättning Hydrochloric Acid 0.5mol/L
Koncentration 18.23g HCl/l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C)
Densitet 1.01g/mL
Odör Luktfri
Förpackning EP
Normalitet 0.5N (±0.001 at 20°C)
Kvantitet 5 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
UN-nummer UN1789
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
Löslighetsinformation Soluble in Water
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 18.23g HCl / 1L H2O
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid 0.5 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: HCl/H2O