Läs mer
Saltsyra 1,0 M (1,0 N) analytisk volumetrisk lösning (AVL ), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11586763 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
5 L
Produktkod.
11586763 5 L
1 options
Produktkod. 11586763 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer H21005
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fullständigt faktoriserad, hög renhet, stabil, certifierad produkt, utvecklad och testad för syra/bas titrering.
  • Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
  • Noggrann, stabil, reproducerbar och helt faktoriserad.
  • Titreringar utförda med denna produkt, uppvisar definierad stökiometri, är kvantitativa, skapar en jämvikt som är definitiv och snabb och ger entydiga resultat.
  • Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
  • Certifierad av ’Reagecon s ISO 17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T)
  • Certifierad enligt en specifikation av± 0,1 %.
  • Produkten är ett reagens med känd koncentration, som dispenseras från en byrett eller annan dispenseringsapparat till ett prov (analyt), tills en reaktion mellan de två vätskorna bedöms vara fullständig.
  • Kan användas för manuell titrering, eller automatisk titrering, för att bestämma ändpunkterna genom detektering av någon av flera egenskaper.
  • Syra/bas-titrering, även kallat neutralisationstitrering, används för att bestämma antingen mängden syra/bas i ett prov eller det ämne som kan omvandlas till en syra/bas.
Specifikationer
Koncentration 1.0 M (1.0 N)
Förpackning HDPE Jerrycan
Kvantitet 5 L
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • hydrochloric acid 1.0M
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid