Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric Acid |
| Namnnotering | 1.0N Solution |
| CAS | 7647-01-0 |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 1.00kg |
| Kvantitet | 19 L |
| Molekylformel | ClH |
| MDL-nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Synonym | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
| InChI-nyckel | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.