Läs mer
Hydrochloric Acid 1 M For Laboratory Use and Titrations, Chem Lab
Produktkod. 11923133
:
Hydrochloric Acid 1 M For Laboratory Use and Titrations, 25 L
Produktkod. 11923133
Brand: Chem-Lab CL05.0311.9025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Färg Färglös
CAS 7647-01-0
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 1 M
Densitet 1.02 g/mL
Förpackning Polyeten
Spårbarhet till NIST Reference standards acc. NIST SRM 84l
Kvantitet 25 L
Fysisk form Vätska
Molekylvikt (g/mol) 36.46
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid 1 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: HCl/H2O