Läs mer
Saltsyra 1 N, BAKARE ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 13235433 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
1 L
Produktkod.
13235433 1 L
1 options
Produktkod. 13235433 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 5620.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Volumetrisk lösning
  • Management of Change (MOC) kategori = NI
  • För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
  • Standardisering vid °25 C spårbar till NIST Standard referensmaterial
Specifikationer
Utseende Klarat test
Lösningens utseende Klarat test
CAS 7647-01-0
Tungmetaller ≤ 0,5 ppm
Förpackning Plastflaska
Normalitet 0.995 - 1.005
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClH
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
UN-nummer 1789
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46