Läs mer
Saltsyra, 10% v/v aq. soln.
Beskrivning
Saltsyra används i kemiska syntesreaktioner för att producera vinylklorid, gödningsmedel, färgämnen, pigment och farmaceutiska ingredienser. Det används också i katalysatorregenerering, gummitillverkning, galvanisering, halvledartillverkning, lädergarvning och bomullsfröbearbetning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | Färglös till blekgul vätska |
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric acid |
| Färg | Färglös till gul |
| Ångtryck | 23 hPa (17 mm Hg) vid 20 °C |
| Kvantitet | 500 mL |
| Fysisk form | Vätska |
| Löslighetsinformation | Helt blandbar med vatten. |
| IUPAC-namn | kloran |
| Formel vikt | 36.46 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Hydrochloric acid: 10.0%; Water: 90.0% |
Säkerhet och hantering
- Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.