Läs mer
Saltsyra 10 % vikt/volym, Reagecon
Produktkod. 13175509 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13175509 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 13175509 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer H10WV1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00 SEK
    1304.13 SEK / 1 L
    Save 200.87 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Saltsyra 10 % w/v
  • Saltsyra 10 % w/v
Specifikationer
Koncentration 10% w/v
Förpackning HDPE-flaska GL45
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDROCHLORIC ACID 10% w/v
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till enligt lokala / regionala / nationella /internationella föreskrifter..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid 37%