Läs mer
Saltsyra, 10 viktprocent lösning, Chem-Lab
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric acid |
| CAS | 7647-01-0 |
| Koncentration | 105g HCl / 1L H2O |
| Densitet | 1.05g/mL |
| Förpackning | PE |
| Kvantitet | 5 L |
| Molekylformel | ClH |
| MDL-nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| UN-nummer | UN1789 |
| Synonym | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid 10 weight % solution
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?