Läs mer
Saltsyralösning, 18 viktprocent, Chem-Lab
Produktkod. 11973004
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11973004 5 L 5 L
1 options
Produktkod. 11973004 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.0319.5000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som laboratoriereagens och surgörande medel. Saltsyralösning, 18 viktprocent, Chem-Lab innehåller 202g HCl per liter vatten. Det används för pH-kontroll, titrering, produktion av organiska och oorganiska föreningar och för regenerering av jonbytarhartser.
Saltsyra är en frätande, stark mineralsyra med många industriella användningsområden. Det är en färglös, mycket stickande lösning av väteklorid (HCl) i vatten. Det används ofta i pH-buffertlösningar, vid regenerering av jonbytarhartser och vid framställning av klorider och syntes av organiska produkter.
Specifikationer
Utseende Färglös
pH <1
Färg Färglös
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Sammansättning 202g HCl per 1L H2O
Smältpunkt -25°C
Kokpunkt 108°C
Koncentration 18% by weight
Densitet 1.09g/mL
Kvantitet 5 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslighetsinformation Soluble in Water
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 7732-18-5 (water)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid 18.5 weight % solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid