Läs mer
Saltsyra, 1,0 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11596763 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
1L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11596763 1 L 1L 1 L
1 options
Produktkod. 11596763 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer H21001
Tillverkad enligt de officiella analysmetoderna för AOAC Internationell. Saltsyra, 1,0 M, Reagecon™ är en färdig analytisk volymetrisk lösning med 36,46 g HCl per 1 L vatten för användning som laboratoriereagens. Den är också lämplig för användning inom mat- och vinindustrin.
Saltsyra är en frätande, stark mineralsyra med många användningsområden, bland annat som laboratoriereagens vid manuell och automatiserad titrering. Det används också i kloridproduktion, som neutraliseringsmedel för baser, som katalysator och lösningsmedel vid organisk syntes och för HCl-bestämning inom vinindustrin.
Denna lösning är tillverkad enligt officiella analysmetoder för AOAC Internationell.
Specifikationer
Färg Färglös
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Koncentration 1.0M
Förpackning 1L
Lösningsmedel eller matris Water
Normalitet 1.0N
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46g/mol
Kvalitet AOAC
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 36.46g/L HCl
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDROCHLORIC ACID 1.0N (1.0M)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid 37%