Läs mer
Saltsyra, 1M, Chem Lab™
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | Färglös |
| pH | <1 |
| Sammansättning | Hydrochloric acid 1mol/L |
| Koncentration | 36.461g HCl/l H2O = 1 N (±0.002/20°C) |
| Densitet | 1.02g/mL |
| Odör | Luktfri |
| Kvantitet | 5 L |
| Fysisk form | Vätska |
| Löslighetsinformation | Soluble in Water |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid 1 mol/l
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid 1