Läs mer
Saltsyra, 1M, Chem Lab™
Produktkod. 11913133
Change view
Kvantitet:
5 L
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
10 L
20 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11913133 10 L 10 L
10621183 5 L 5 L
11933133 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11913133 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.0311.9010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För laboratorieanvändning, titrering, ASTM D-4047
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifikationer
Utseende Färglös
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
pH <1
Sammansättning Hydrochloric acid 1mol/L
Koncentration 36.461g HCl/l H2O = 1 N (±0.002/20°C)
Densitet 1.02g/mL
Odör Luktfri
Förpackning PE
Normalitet 1N (±0.002 at 20°C)
Kvantitet 10 L
Fysisk form Vätska
UN-nummer UN1789
Löslighetsinformation Soluble in Water
Formel vikt 36.46g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 36.461g HCl / 1L H2O
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid 1 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: HCl/H2O