Läs mer
Saltsyra, 1 M, Eur. Kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11474789 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
1L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11474789 1 L 1L 1 L
1 options
Produktkod. 11474789 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 3001800
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifications
Koncentration 1.0M
Förpackning 1L
Kvantitet 1 L
compliance-icons
Product Identifier
  • HYDROCHLORIC ACID 1.0N (1.0M)
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric Acid