Läs mer
Saltsyra, 1M/l lösning, Scharlab
Produktkod. 11332485
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332485 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11332485 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC07441000
Används i analytisk kemi som en titrering i volymetrisk analys.
  • Molekylformel: HCl
  • Molmassa: 36,46 g/mol
  • CAS: 7647-01-0
  • EIN ECS nr: 231-595-7
  • Molaritet: 1,0 mol/l
Denna volymetriska lösning kontrollerades med hjälp av potentiometriska metoder med användning av Scharlaus kalciumkarbonat-volumetriska standard. Scharlaus volymetriska standarder är direkt spårbara till standardreferensmaterialen från NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
Specifikationer
CAS 7647-01-0
Sammansättning 1mL = 0.03646g HCl
Koncentration 1.0mol/L
Densitet 1.01g/cm3 
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Normalitet 1.0N
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Lösning
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid 0.1M
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid