Läs mer
Saltsyralösning, 1M, Chem-Lab
Produktkod. 11993123
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Polyeten
Unit Size:
1 L
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
11993123 1 L Polyeten 1 L
1 options
Product Code. 11993123 Supplier Chem-Lab Supplier No. CL05.0311.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som laboratoriereagens och surgörande medel. Saltsyralösning, 1M, Chem-Lab innehåller 36,461 g HCl per liter vatten. Det används för pH-kontroll, vid produktion av organiska och oorganiska föreningar och för regenerering av jonbytarhartser. Enligt ASTM D-4047.
Saltsyra är en frätande, stark mineralsyra med många industriella användningsområden. Det är en färglös, mycket stickande lösning av väteklorid (HCl) i vatten. Det används ofta i pH-buffertlösningar, vid regenerering av jonbytarhartser och vid framställning av klorider och syntes av organiska produkter.
Specifications
Färg Färglös
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Sammansättning 36.461g HCl per 1L H2O
Koncentration 1mol/L
Densitet 1.02g/mL
Förpackning Polyeten
Normalitet 1N (±0.002, 20°C)
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46g/mol
Show More Show Less
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 1 mol/l
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faresætning
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Sikkerhedssætning
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: HCl/H2O
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.