Läs mer
Saltsyra, 2,0N lösning, bioteknisk reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15318521 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15318521 4 L Poly flaska 4 L
1 options
Produktkod. 15318521 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 033603
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad under GMP riktlinjer, men för vilka det inte finns några USP/NF-kompendier för produkten
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Namnnotering 2.0N Solution
CAS 7647-01-0
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.03kg
Kvantitet 4 L
Molekylformel ClH
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Kvalitet Biotekniskt reagens