Läs mer
Saltsyra, 25 %, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Polyeten (HDPE)
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Beskrivning
- Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
- Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
- Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric acid |
| Färg | Färglös |
| CAS | 7647-01-0 |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 85°C |
| Densitet | 1.0g/cm3 at 20°C |
| Förpackning | Polyeten (HDPE) |
| Rester efter antändning | Max. 5 ppm |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Molekylformel | ClH |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.