Läs mer
Saltsyra, 25 %, bioteknisk reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15517814 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
19 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
19 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15517814 19 L Poly flaska 19 L
1 options
Produktkod. 15517814 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 032307
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad under GMP riktlinjer, men för vilka det inte finns några USP/NF-kompendier för produkten
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
CAS 7647-01-0
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.12kg
Kvantitet 19 L
Molekylformel ClH
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn kloran
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46
Procent renhet 25%
Kvalitet Biotekniskt reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.