Läs mer
Saltsyra 32-35%, Optima™ , för ultraspårelementanalys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1 |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | -35°C |
| Kokpunkt | 57°C |
| Ångtryck | 125mbar at 20°C |
| Kvantitet | 250 mL |
| Viskositet | 1.8 mPaS at 15°C |
| Fysisk form | Vätska |
| Formel vikt | 36.46g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid 32-35%, Optima for Ultra traces analysis
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P353-Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrochloric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur