Läs mer
Saltsyra,> 32% analys, Chem Lab™
Produktkod. 11989002
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 11989002
Brand: Chem-Lab CL00.0362.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Utseende Färglös
pH <1
Sammansättning Hydrochloric Acid 32% v.p.
Koncentration 32+% HCl
Densitet 1.16g/mL
Tungmetaller (som Pb) <0.0001%
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Soluble in Water
Procent renhet >32%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid 32% v.p.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrochloric acid 32%