missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Saltsyra, 32 % vikt/vikt, reagenskvalitet, ISO , Scharlab

Produktkod. 11362485
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11362485 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11362485 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC07392500

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Överensstämmer med International Standards Organizations specifikationer. Saltsyra, 32 % vikt/vikt, reagenskvalitet, ISO , Scharlab har många applikationer: laboratoriereagens, surgörande medel, kloridproduktion, organisk syntes.

Lösningsmedel av reagenskvalitet är den mest använda kvaliteten för laboratorieanalys. De motsvarar en klass av högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Färg Färglös
CAS 7647-01-0
Smältpunkt -40°C
Kokpunkt 84°C
Densitet 1.15g/cm3
Tungmetaller (som Pb) Max. 0.0001%
Förpackning Glasflaska
Rester efter antändning Max. 0.0005%
Ångtryck 21.3 hPa
Anteckningar om renhetsgrad ISO
Anteckningar om analysprocent w/w
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
UN-nummer 1789
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46g/mol
Procent renhet ≥32%
Kvalitet Reagens
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.