Läs mer
Saltsyra 34-37%, spår Metal™ , för spårmetallanalys, Fisher Chemical™
Produktkod. 11325870 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11325870 1 L 1 L
11365830 500 mL -
11355890 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11325870 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A508P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2305.00 SEK
    1611.49 SEK / 1 L
    Save 693.51 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, 500 ml, 57 grader. C, färglös, 36,46 g/mol, -35 grader. C, 11324, Liquid, 1,27, 125 mbar vid 20 grader. C, 1,8 mPaS vid 15 grader. C | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
ClH, CAS Nummer-7647-01-0, 500 ml, 57 grader. C, Färglös, 36,46 g/mol, -35 grader. C, 11324, Vätska, 1,27, 125 mbar vid 20 grader. C, 1,8 mPaS vid 15 grader. C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifikationer
pH 1
Färg Färglös
Smältpunkt -35 °C
Kokpunkt 57 °C
Ångtryck 125 mbar vid 20 °C
Kvantitet 1 L
Viskositet 1,8 mPaS vid 15 °C
Fysisk form Vätska
Formel vikt 36,46 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid, 34-37%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid