Läs mer
Saltsyra 36 - 38%, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10148050 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10148050 2.5 L 2.5 L
10381701 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10148050 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 6081.2500
Laboratoriereagens
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifikationer
Smältpunkt -30°C
Kokpunkt 110°C (1013 hPa)
Densitet 1.18 g/cm³ (20°C)
Rester efter antändning max. 5 ppm
Analysprocentintervall 37 to 38%
Kvantitet 2.5 L