Läs mer
Saltsyra, 36,5-38 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11490622 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490622 100 mL 100ml
11400632 500 mL 500ml
11410632 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490622 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219405480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00 SEK
    385.58 SEK / 100ml
    Save 19.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Analysprocentintervall 36.5-38%
Kvantitet 100 mL
IUPAC-namn väteklorid
Formel vikt 36.5
Kvalitet ACS-reagens
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric Acid, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).