Läs mer
Saltsyra, uppfyller analytiska specifikationer. av BP, NF, Ph. Eur., rykande, 36,5-38 %, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric Acid |
| Färg | Gult |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF |
| Koncentration | 36.5 to 38% |
| Densitet | 1.2g/mL at 25°C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Rester efter antändning | ≤0.002% (as SO4) |
| Ångtryck | 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C) |
| Kvantitet | 1 L |
| UN-nummer | 1789 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.