Läs mer
Saltsyra, uppfyller analytiska specifikationer. av BP, NF, Ph. Eur., rykande, 36,5-38 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. p-7071734 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Paper / Poly Bag
Plastflaska
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
30kg
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15630840
Brand: Honeywell-Fluka 071021LGL
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppfyller analytiska specifikationer för BP, NF, Ph. Eur., rykande, 36,5-38 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Färg Gult
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Koncentration 36.5 to 38%
Densitet 1.2g/mL at 25°C
Förpackning Glasflaska
Rester efter antändning ≤0.002% (as SO4)
Ångtryck 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Kvantitet 1 L
UN-nummer 1789
Beilstein 1098214
IUPAC-namn väteklorid
Formel vikt 36.46g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.