Läs mer
Saltsyra, 36 % vikt av salt. soln.
Beskrivning
Saltsyra används i kemiska syntesreaktioner för att producera vinylklorid, gödningsmedel, färgämnen, pigment och farmaceutiska ingredienser. Det används också i katalysatorregenerering, gummitillverkning, galvanisering, halvledartillverkning, lädergarvning och bomullsfröbearbetning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Saltsyra används i kemiska syntesreaktioner för att producera vinylklorid, gödningsmedel, färgämnen, pigment och farmaceutiska ingredienser. Det används också i katalysatorregenerering, gummitillverkning, galvanisering, halvledartillverkning, lädergarvning och bomullsfröbearbetning.
Löslighet
Fullständigt blandbar med vatten.
Anmärkningar Förvaras
på en sval och torr plats, borta från syror och alkalier.
Specifikationer
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric acid |
| Kokpunkt | 81,5 °C till 110 °C |
| Koncentration | 36 viktprocent vattenlösning |
| Densitet | 1.19 |
| Odör | Stickande lukt |
| Kvantitet | 1000 mL |
| UN-nummer | UN1789 |
| Merck Index | 14,4780 |
| Löslighetsinformation | Helt blandbar med vatten. |
| Formel vikt | 36.46 |
Seguridad y manipulación
- Hydrochloric acid, 36% w/w aq. Soln.
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.