Läs mer
Saltsyralösning, 37 % AR , Chem-Lab
Produktkod. 11979002
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11979002 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11979002 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.0360.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 SEK
    260.39 SEK / 1 L
    Save 58.61 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som laboratoriereagens och surgörande medel. Saltsyralösning, 37 % AR , Chem-Lab används för pH-kontroll, titrering, spåranalys, framställning av organiska och oorganiska föreningar och för regenerering av jonbytarhartser. Enligt ISO , Ph. Eur. standarder.
Saltsyra är en frätande, stark mineralsyra med många industriella användningsområden. Det är en färglös, mycket stickande lösning av väteklorid (HCl) i vatten. Det används ofta i pH-buffertlösningar, vid regenerering av jonbytarhartser och vid framställning av klorider och syntes av organiska produkter.
Specifikationer
Utseende Färglös
pH <1
Färg Färglös
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Sammansättning Saltsyra 37% a.r.
Smältpunkt -25 °C
Kokpunkt 50 °C
Koncentration 37 + % HCl
Densitet 1.19g/mL
Rester efter antändning <0.0005%
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36,46 g/mol
Procent renhet >37%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid 37% a.r.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid