Läs mer
Saltsyra, 37 %, certifierad AR för analys, d=1,18, Fisher Chemical™
Produktkod. 10053023 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10053023 500 mL HDPE plastflaska 500ml
10294190 1 L HDPE plastflaska 1 L
12666846 1 L Plastbelagd glasflaska -
11463443 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10184763 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10657602 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10053023 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/1200/PB08
Request Bulk or Custom Format
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, saltsyra, saltsprit, väteklorid HCL, väteklorid, saltsyra, klorwasserstoff, chloorwaterstof, klorhydrsyra, syra klorokerhydrique, vattenfri saltsyra, 2,5 l, 57 grader. C, CHEBI:17883, Färglös, 36,46 g/mol | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, sprit av salt, klorväte, saltsyra, klorväte, klorvätesyra, klorvatten, klorvatten, muriatinsyra, klorsyra, vattenfri saltsyra, 2,5L, 57 grader C, 8366mol, CHE366mol, 836 mol, 836 mol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Specifikationer
pH 1
Färg Färglös
Smältpunkt -35°C
Kokpunkt 57°C
Förpackning HDPE plastflaska
Ångtryck 125mbar at 20°C
Kvantitet 500 mL
Viskositet 1.8 mPaS at 15°C
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
LEDER Cl
IUPAC-namn kloran
Molekylvikt (g/mol) 36.46
Formel vikt 36.46g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid