Läs mer
Saltsyra 37 %, med låg kadmium-, bly- och kvicksilvernivå, för analys, uppfyller analytiska specifikationer av Ph.Eur., Fisher Chemical™
Product Code. 12635167 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Unit Size:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
12635167 2.5 L 2.5 L
10254100 500 mL 500ml
12625167 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12635167 Supplier Fisher Chemical Supplier No. H/1180/PB17
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Saltsyra 37 %, med låg kadmium-, bly- och kvicksilvernivå, för analys, uppfyller analytisk specifikation av Ph.Eur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifications
pH 1
Färg Färglös
Smältpunkt -35 °C
Kokpunkt 57 °C
Förpackning HDPE plastflaska
Ångtryck 125 mbar vid 20 °C
Kvantitet 2.5 L
Viskositet 1,8 mPaS vid 15 °C
Fysisk form Vätska
Formel vikt 36,46 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid 37% with low Cadmium, Lead & Mercury level , for analysis Certified AR , Conform to EP
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid