Läs mer
Saltsyra, 37 %, Pharmpur™ , Scharlab
Produktkod. 11342465
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Produktkod. 11342465
Brand: Scharlab AC07361000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som laboratoriereagens, surgörande medel och vid framställning av klorider och syntes av organiska produkter.
  • Synonymer: Saltsyra rykande, Muriatinsyra, Klorvätelösning
  • Molekylformel: HCl
  • Molmassa: 36,46 g/mol
  • CAS: 7647-01-0
  • EIN ECS nr: 231-595-7
  • Återstod efter avdunstning: 0,005 % max
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifikationer
pH Passes test
Lösningens utseende Clear and colorless
Smältpunkt -28°C
Kokpunkt ∼50°C
Densitet ∼1.19g/cm3
Tungmetaller (som Pb) 0.0002% max
Rester efter antändning 0.003% max
Ångtryck 190hPa at 20°C
Kvantitet 1 L
Fysisk form Lösning
Löslighetsinformation Miscible in water (20°C)
Formel vikt 36.46g/mol
Procent renhet 36.5 to 38.0% (acidimetric)
Kvalitet Pharmpur
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Saltsyra 37%, puriss, Ph Eur, BP, NF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrogen chloride