Läs mer
Saltsyra 37 %, för spårmetallanalys, d=1,18, Primar Plus™ , Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, vattenfri saltsyra, saltsyra, klorvatten, saltsyra, klorvatten, klorvätesyra, klorväte, klorvätesyra, saltsyra, saltsprit, 2,5L, 57 grader C, 836mol, CHE36mol, 47g, 836 mol.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1 |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | -35 °C |
| Kokpunkt | 57 °C |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Ångtryck | 125 mbar vid 20 °C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Viskositet | 1,8 mPaS vid 15 °C |
| Fysisk form | Vätska |
| IUPAC-namn | väteklorid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .