missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Saltsyra, 37 %, Ultratrace™ ppb-betyg, Scharlab

Produktkod. 15264888
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
500ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15264888 500 mL HDPE-flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15264888 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC07800500

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Extremt ren syra för oorganisk spåranalys, certifierad vid maximala föroreningsnivåer på delar per miljard (ppb).

Ultratrace™ syror behövs för rötning av fasta prover innan analys med atomspektroskopimetoder som t.ex. ICP eller AAS.

  • Dessa tekniker har mycket låga detektionsgränser
  • Ultraren syra genomgår en tvåstegsdestillationsprocess för att eliminera metallspår
  • Analyscertifikat medföljer varje produkt och anger dess renhet
  • CoA visar också analytiska resultat för mer än 60 metaller, fastställda med ICP-OES och ICP-MS

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Färg Färglös
CAS 7647-01-0
Smältpunkt -28°C
Kokpunkt 50°C
Densitet ∼1.19g/cm3
Förpackning HDPE-flaska
Ångtryck 190 hPa
Anteckningar om renhetsgrad ppb-trace analysis
Analysprocentintervall 34-37%
Kvantitet 500 mL
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
UN-nummer 1789
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46g/mol
Kvalitet Ultratrace
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid, 37%, Ultratrace, ppb-trace analysis grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen chloride
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.