Läs mer
Saltsyra 37 % vp För laboratoriebruk och med DAB , Chem Lab
Produktkod. 13248203
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13248203 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 13248203 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.0319.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00 SEK
    210.32 SEK / 1 L
    Save 38.68 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Färg Färglös
CAS 7647-01-0
Smältpunkt -25 °C
Kokpunkt 50 °C
Densitet 1.19 g/mL
Icke_flyktig materia < 0.005%
Förpackning Glasflaskor
Rester efter antändning < 0.002%
Analysprocentintervall > 37%
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
Kvalitet Mycket ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid 37% v.p.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid