Läs mer
Hydrochloric Acid, 5.00 N, Ricca Chemical
Produktkod. 31749287
Change view
Kvantitet:
500 mL
10 L
Förpackning:
Cubitainer
Natural Poly Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31749287 10 L Cubitainer
31750295 500 mL Natural Poly Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31749287 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R374000010F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5 , 7647-01-0
Molekylformel ClH
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn hydrogen chloride
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Lösningens utseende Färglös till svagt grönaktig-gul Flytande
Färg Colorless to Green-Yellow
CAS Min % 66.0, 32.21
Koncentration 4,995 till 5,005 N
CAS Max % 68.0, 33.53
Förpackning Cubitainer
Anteckningar om analysprocent Normal at 20°C
Kvantitet 10 L
Synonym hydrochloric acid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
Kvalitet Laboratory