Läs mer
Hydrochloric Acid, 5.00 N, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric Acid |
| Lösningens utseende | Colorless to slightly Greenish-yellow Liquid |
| Färg | Colorless to Green-Yellow |
| CAS Min % | 66.0, 32.21 |
| Koncentration | 4.995 to 5.005 N |
| CAS Max % | 68.0, 33.53 |
| Förpackning | Natural Poly Bottle |
| Anteckningar om analysprocent | Normal at 20°C |
| Kvantitet | 500 mL |
| Fysisk form | Liquid |
| Visa mer |