Läs mer
Hydrochloric acid, 5% v/v aq. soln.
Produktkod. 11319508
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319508 4 L 4 L
11420570 500 mL 500ml
11329508 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043335.K7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-10-1
Molekylformel Cl2Pd
Molekylvikt (g/mol) 177.32
MDL-nummer MFCD00003558
InChI-nyckel PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
Färg Färglös till gul
Koncentration 5% v/v aq. soln.
Kvantitet 4 L
Fysisk form Vätska
UN-nummer UN1789
IUPAC-namn palladium(2+)diklorid
Formel vikt 36.46
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid, 5% v/v aqueous solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.