Läs mer
Saltsyra 6 M Enligt European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 13417716 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13417716 5 L 5 L
11454789 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13417716 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 30015005L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fullständigt faktoriserad, hög renhet, stabil produkt utvecklad och testad för titrering.
  • European Pharmacopoeia (EP) Referensstandard, European Pharmacopoeia (EP) Referensmaterial
  • Noggrann, stabil, reproducerbar och helt faktoriserad.
  • Titreringar utförda med denna produkt, uppvisar definierad stökiometri, är kvantitativa, skapar en jämvikt som är definitiv och snabb och ger entydiga resultat.
  • Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
  • Certifierad enligt en specifikation av± 0,2 %.
  • Certifierad av Reagecon's ISO 17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T)
  • Produkten är ett reagens med känd koncentration, som dispenseras från en byrett eller annan dispenseringsapparat till ett prov (analyt), tills en reaktion mellan de två vätskorna bedöms vara fullständig.
  • Kan användas för manuella titreringar, eller automatiska titreringar, för att bestämma slutpunkterna genom detektering enligt beskrivning i flera EP-monografier.
  • NIST spårbart.
Specifikationer
Koncentration 6 M
Förpackning HDPE-flaska GL45
Kvantitet 5 L
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDROCHLORIC ACID 10% w/v
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till enligt lokala / regionala / nationella /internationella föreskrifter..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid 37%