Läs mer
Saltsyra, 6M/l lösning, Scharlab
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- Molekylformel: HCl
- Molmassa: 36,46 g/mol
- CAS: 7647-01-0
- EIN ECS nr: 231-595-7
- Molaritet: 6,0 mol/l
Denna volymetriska lösning kontrollerades med hjälp av potentiometriska metoder med användning av Scharlaus kalciumkarbonat-volumetriska standard. Scharlaus volymetriska standarder är direkt spårbara till standardreferensmaterialen från NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7647-01-0 |
| Sammansättning | 1mL = 0.21876g HCl |
| Koncentration | 6.0mol/L |
| Densitet | 1.098g/cm3 |
| Spårbarhet till NIST | Traceable to NIST |
| Normalitet | 6.0N |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | ClH |
| Fysisk form | Lösning |
| MDL-nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Saltsyralösning 6 mol/l (6 N)
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrogen chloride