Läs mer
Saltsyra, 6M, Chem Lab™
Produktkod. 11915506
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11915506 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11915506 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.0318.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.00 SEK
    292.66 SEK / 1 L
    Save 171.34 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Koncentration 6 mol/L
Kvantitet 1 L
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid 6 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid