Läs mer
Hydrochloric acid, 99.999999% (metals basis), 33% min
Produktkod. 11341588
Change view
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341588 25 mL 25ml
11331588 250 mL 250ml
11315819 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11341588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010990.AC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Saltsyra används i kemiska syntesreaktioner för att producera vinylklorid, gödningsmedel, färgämnen, pigment och farmaceutiska ingredienser. Det används också i katalysatorregenerering, gummitillverkning, galvanisering, halvledartillverkning, lädergarvning och bomullsfröbearbetning. Den finner användning vid tillverkning av polyvinylklorid (PVC). Vidare används det för regenerering av jonbytare och i garvningsindustrin för bearbetning av läder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 81.5°C to 110°C
Koncentration ≤33%
Densitet 1.19 g/mL
Odör Pungent
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 25 mL
Fysisk form Vätska, dubbeldestillerad i kvarts
UN-nummer UN1789
Merck Index 14,4780
Löslighetsinformation Miscible with water.
IUPAC-namn kloran
Formel vikt 36.46
Procent renhet 99.999999%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.