Läs mer
Saltsyra, ACS-reagens, 37 %, Solstice
Produktkod. 15642790 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 4 L
189 L
Densitet:
1,2 g/ml vid 25 °C
Förpackningsstorlek:
100ml
189 L
2.5 L
25ml
4 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Densitet Förpackningsstorlek
15642790 500 mL 1,2 g/ml vid 25 °C 500ml
15638350 25 mL 1,2 g/ml vid 25 °C 25ml
15602790 100 mL 1,2 g/ml vid 25 °C 100ml
15622790 2.5 L 1,2 g/ml vid 25 °C 2.5 L
15652790 6 x 500 mL 1,2 g/ml vid 25 °C Paket med 6
15662790 6 x 500 mL 1,2 g/ml vid 25 °C Paket med 6
15648350 4 L 1,2 g/ml vid 25 °C 4 L
15632790 4 x 4 L 1,2 g/ml vid 25 °C Paket med 4
15612790 189 L 1,2 g/ml vid 25 °C 189 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15642790 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 258148500ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-02-2027
ACS-reagens, 37 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Koncentration 37%
Densitet 1,2 g/ml vid 25 °C
Rester efter antändning ≤5 ppm
Ångtryck 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37,7 °C)
Kvantitet 500 mL
UN-nummer 1789
Beilstein 1098214
IUPAC-namn väteklorid
Formel vikt 36,46 g/mol
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.